Läs mer
NY/T 761-2008 Pyrethroider Pesticidblandning 551 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 122-14-5, 24353-61-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Profenofos 100 μg/mL∣Quinalphos 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |