Läs mer
Thermo Scientific™ NY/T Method QuECchERS Clean-up Kit för 15 g prover, allmänna frukter och grönsaker
Produktkod. 17349842 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Rörstorlek:
15 ml
Produktkod. Rörstorlek
17349842 15 ml
1 options
Produktkod. 17349842 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S215GFVNYTKIT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS NY/T 1380-2007 Metodrensningssatser för noggrann bestämning av 51 specifika bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS (snabb, lätt, billig, effektiv, robust och säker) NY/T 1380-2007 Metodrensningssatser för exakt och effektiv bestämning av 51 specifika bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker. Våra QuEChERS NY/T 1380-2007 metodrensningssatser är idealiska för att förbereda prover före GC-MS och kan automatiseras för högre genomströmning.
NY/T 1380-2007-metoden stöder frivillig testning av professionella och industriella standarder för jordbruk i Kina. Thermo Scientific™ QuEChERS NY/T 1380-2007 Method Clean-up Kit gör provberedningen enkel och effektiv, vilket möjliggör bestämning av bekämpningsmedelsrester i frukt- och grönsaksmatriser.
Vi erbjuder ett rengörings-/dispersiv SPE-kit som består av förfyllda 15 mL-rör för användning med allmänna frukt- och grönsaksmatriser.
Vad är syftet med kemikalierna som används i NY/T 1380-2007-metoden?
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelningssteget; tar bort kvarvarande vatten från provet under steget dispersiv fastfasextraktion (dSPE).
  • PSA: primär sekundär amin, som används för att avlägsna polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror, från provet under steget dispersiv fastfasextraktion (dSPE)
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QuEChERS NY/T 1380-2007 Method Clean-up Kit; 100 mg PSA, 100 mg C18, 300 mg vattenfri MgSO4 förfyllda i 15 ml rör; 50/Pk.
Typ QuECchERS Clean-up Kit
Inkluderar Salter i förfyllda rör
Metod QuEChERS provberedning för NY/T 1380-2007 Metod
Saltsammansättning 300 mg vattenfri MgSO4, 100 mg PSA, 100 mg C18
Provstorlek 15 g prov
Provtyp Allmänt Frukt och Grönt
Rörstorlek 15 ml