Läs mer
Masterflex™ Nylon Hulling Adapter Slangkontakt
Produktkod. 12447250
Change view
Material:
Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material unitSize
12447250 Nylon Paket med 10
1 options
Produktkod. 12447250 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3061510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 SEK
    254.47 SEK / Paket med 10
    Save 49.53 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Material Nylon
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Hulling Adapter Slangkontakt