Läs mer
Masterflex™ Nylon Hullingförsedd armbågskontakt
Portstorlek:
2-portar, 1/2 tum. ID-slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- 90° böj slangkoppling
- Hulling kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 90° armbågsrörkoppling |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Nylon |
| För användning med | Flexibel slang |
| Portstorlek | 2-portar, 1/2 tum. ID-slang |
| Steriliseringsmetod | Endast EtO |