Läs mer
Masterflex™ Nylon Hullingförsedd montering
För användning med:
12,7 mm
15,8 mm
19,05 mm
3,17 mm
6,35 x 6,35 mm
9,52 x 6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| Material | Nylon |
| För användning med | 12,7 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Trådstorlek | 0,5 tum. NPT |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |