Läs mer
Masterflex™ Nylon Hullingförsedd montering
Produktkod. p-8013003
För användning med:
12,7 mm
15,8 mm
19,05 mm
3,17 mm
6,35 x 6,35 mm
9,52 x 6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12477250
Brand: Masterflex™ 3061522
Bara null kvar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Nylon
För användning med 12,7 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 10-pack
Trådstorlek 0,5 tum. NPT
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Hullingförsedd montering