Läs mer
Masterflex™ Nylon Hullingförsedda beslag
För användning med:
0,0625 tum. Slang-ID
0,25 tum Slang-ID
0,375 x 0,25 tum. Slang-ID
0,625 tum Slang-ID
Form:
Rak
T-form
Z.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Anslut enkelt vätskebanor i laboratoriet
- Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
- Skapar tätningar som vanligtvis håller tryck upp till 30 psi (2 bar)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | 0,0625 tum. Slang-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Form | Z. |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |