Läs mer
Azpack™ Nylon Cable Tie Bases
Produktkod. 11358093
Change view
Färg:
Naturlig
Svart
Mått (L x B):
20 x 20 mm
28 x 28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) unitSize
11358093 Svart 20 x 20 mm Paket med 100
11378093 Naturlig 20 x 20 mm Paket med 100
11388093 Naturlig 28 x 28 mm Paket med 100
10412434 Svart 28 x 28 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11358093 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11358093
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Adhere to flat surfaces with self-stick backing. Azpack™ Nylon Cable Tie Bases provide a surface to tie down cables and other objects.
  • Accepts cable zip ties between 2.5 and 3.6mmW.
  • Self-adhesive
  • Rigid nylon construction
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL94 Class V2
Färg Svart
Kvantitet 100 Pk.
Material Nylon
Mått (L x B) 20 x 20 mm
Längd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm