Läs mer
Azpack™ Nylon Cable Tie Bases
Färg:
Black
Natural
Mått (L x B):
20 x 20 mm
28 x 28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Accepts cable zip ties between 2.5 and 3.6mmW.
- Self-adhesive
- Rigid nylon construction
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL94 Class V2 |
| Färg | Natural |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Material | Nylon |
| Mått (L x B) | 20 x 20 mm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |