Läs mer
Cole-Parmer™ Nylon Buntband
Produktkod. 11769549 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11769549 Vitt 20 cm Paket med 1000
11772753 Vitt 14 cm Paket med 1000
11795748 Rött 20 cm Paket med 1000
11835302 Vitt 19 cm Paket med 1000
11722693 Vitt 10 cm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11769549 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0683030
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slipsar fortsätter att hålla spänningen även i oljig spray eller våta miljöer. Cole-Parmer™ Nylon Buntband har en hållbar låsmekanism som håller säkert även när de används för att bunta ihop vibrerande eller böjande material.
  • Dessa band är formsprutade av 6/6 nylon, kommer inte att ’korrodera eller sträcka sig
  • Applicera enkelt slipsar för hand eller använd ett spännverktyg (verktyg säljs separat)
  • Slipsar är UL-komponenterkända och är självslocknande enligt UL 94 Flam
  • Klass: V-2 (modellerna 06830-85 och -95 har en UL-flammklass på UL94-HB)
  • Alla solid design buntband (A och E uppfyller militära specifikationer MS3367 förutom de extra tunga modellerna (06830-42 och -99)
  • Slipsar tål temperaturer till °85 C (°185 F) och har en smältpunkt på °257 °C (495 F); förutom hullingförsedda buntband som tål temperaturer till 75 °C (167 F) °och har en smältpunkt på 218 C (°425 °F)
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Vitt
Längd (metrisk) 20 cm
Kvantitet 1000/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL-komponent igenkänd
För användning med (applikation) Applicera enkelt slipsar för hand eller använd ett spännverktyg