Läs mer
Cole-Parmer™ Nylon Buntband
Produktkod. p-8006901 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11769549
Brand: Cole-Parmer™ 0683030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slipsar fortsätter att hålla spänningen även i oljig spray eller våta miljöer. Cole-Parmer™ Nylon Buntband har en hållbar låsmekanism som håller säkert även när de används för att bunta ihop vibrerande eller böjande material.
  • Dessa band är formsprutade av 6/6 nylon, kommer inte att ’korrodera eller sträcka sig
  • Applicera enkelt slipsar för hand eller använd ett spännverktyg (verktyg säljs separat)
  • Slipsar är UL-komponenterkända och är självslocknande enligt UL 94 Flam
  • Klass: V-2 (modellerna 06830-85 och -95 har en UL-flammklass på UL94-HB)
  • Alla solid design buntband (A och E uppfyller militära specifikationer MS3367 förutom de extra tunga modellerna (06830-42 och -99)
  • Slipsar tål temperaturer till °85 C (°185 F) och har en smältpunkt på °257 °C (495 F); förutom hullingförsedda buntband som tål temperaturer till 75 °C (167 F) °och har en smältpunkt på 218 C (°425 °F)
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Vitt
Längd (metrisk) 20 cm
Kvantitet 1000/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL-komponent igenkänd
För användning med (applikation) Applicera enkelt slipsar för hand eller använd ett spännverktyg