Läs mer
Biodesign™ Nylon CellMicroSieves Rullar
Produktkod. p-8012944
Porstorlek:
10μ m
100um
15μ m
25μ m
50μ m
8μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12634807
Brand: Biodesign™ N100R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Autoklaverbar och kan tvättas och återanvändas upprepade gånger
Till skillnad från traditionella filter, CellMicroSieves™ är en precisionsvävd matris av rena nylonfilament som finns med porer från 5μ m till 200μ m. CellMicroSieves™ får inte blötas och innehåller inga färgämnen, rengöringsmedel eller extraherbara ämnen. Extremt låg proteinaffinitet gör att celler och proteiner inte kommer att binda till CellMicroSieves™ . De har ett brett utbud av distinkta användningsområden och porösa skärmar i specifik storlek i laboratoriet.
Tillbehör Hållare i polypropylen (2 delar) med justerbar metallspännare eller filtreringsenheter, typ A borosilikatglas med filterstöd i rostfritt stål och aluminiumklämma eller komplett polysulfonfiltreringsenhet typ B med polypropylenfilterstöd finns tillgängliga. Båda filtreringsenheterna har en kapacitet på 300 ml och är autoklaverbara och återanvändbara. Använd ark och rullar med sikthållare och cirklar med filtreringsenheter för att hålla säkert vid bearbetning av prover.
  • En ren nylonprodukt som är biologiskt inert, resistent mot de flesta sura eller basiska förhållanden och många lösningsmedel
  • Autoklaverbar och kan tvättas och återanvändas upprepade gånger
  • Snabb insamling av vävnadsodlingsceller utan centrifugering
  • Isolering av specifika celltyper från ett dissocierat vävnadsprov, vilket tillåter endast en enda celltyp att passera igenom
  • Separation av celler av olika storlek från en blandning av celltyper
  • Koncentration och isolering av celler från en bioreaktor
  • Förfilter för att förhindra igensättning av slutfiltret
CellMicroSieves™ möjliggör snabb skonsam isolering av celler, organeller eller cellrester.
Spezifikation
Kvantitet Varje
Porstorlek 100um
Typ Cell Micro Sieve
Material Nylon
För användning med (applikation) Isolering av specifika celltyper från ett dissocierat vävnadsprov
Formatera Rulla
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt