Läs mer
Biodesign™ Nylon CellMicroSieves Fyrkantiga ark
Produktkod. 12984257
Porstorlek:
8μ m
35μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 12984257
Brand: Biodesign™ N8S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbar och kan tvättas och återanvändas upprepade gånger
Till skillnad från traditionella filter, CellMicroSieves™ är en precisionsvävd matris av rena nylonfilament som finns med porer från 5μ m till 200μ m. CellMicroSieves™ får inte blötas och innehåller inga färgämnen, rengöringsmedel eller extraherbara ämnen. Extremt låg proteinaffinitet gör att celler och proteiner inte kommer att binda till CellMicroSieves™ . De har ett brett utbud av distinkta användningsområden och porösa skärmar i specifik storlek i laboratoriet.
Tillbehör Hållare i polypropylen (2 delar) med justerbar metallspännare eller filtreringsenheter, typ A borosilikatglas med filterstöd i rostfritt stål och aluminiumklämma eller komplett polysulfonfiltreringsenhet typ B med polypropylenfilterstöd finns tillgängliga. Båda filtreringsenheterna har en kapacitet på 300 ml och är autoklaverbara och återanvändbara. Använd ark och rullar med sikthållare och cirklar med filtreringsenheter för att hålla säkert vid bearbetning av prover.
  • En ren nylonprodukt som är biologiskt inert, resistent mot de flesta sura eller basiska förhållanden och många lösningsmedel
  • Autoklaverbar och kan tvättas och återanvändas upprepade gånger
  • Snabb insamling av vävnadsodlingsceller utan centrifugering
  • Isolering av specifika celltyper från ett dissocierat vävnadsprov, vilket tillåter endast en enda celltyp att passera igenom
  • Separation av celler av olika storlek från en blandning av celltyper
  • Koncentration och isolering av celler från en bioreaktor
  • Förfilter för att förhindra igensättning av slutfiltret
CellMicroSieves™ möjliggör snabb skonsam isolering av celler, organeller eller cellrester.
Specifikationer
Kvantitet Varje
Porstorlek 8μ m
Typ Cell Micro Sieve
Material Nylon
För användning med (applikation) Isolering av specifika celltyper från ett dissocierat vävnadsprov
Formatera Fyrkantigt ark