Läs mer
Masterflex™ Nylon Klämmor för sanitetsarmatur
Produktkod. 13188169
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 till 19,05 mm
25,4 till 38,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
13188169 12,7 till 19,05 mm Varje
13198169 25,4 till 38,1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13188169 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3050821
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthåll sanitära förhållanden med dessa klämmor. Cole-Parmer™ Nylon Clamp for sanitary fittings har utmärkt kemisk resistens och låga urlakningsegenskaper.
  • Låga lakbara egenskaper
  • Sterilisera med etylenoxid (ETO)
  • Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag
Specifikationer
Material Nylon
För användning med Tri-Clamp™ Montering
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (metrisk) 12,7 till 19,05 mm
Produkttyp Slangklämma