Läs mer
Masterflex™ Nylon Klämmor för sanitetsarmatur
Beskrivning
Upprätthåll sanitära förhållanden med dessa klämmor. Cole-Parmer™ Nylon Clamp for sanitary fittings har utmärkt kemisk resistens och låga urlakningsegenskaper.
- Låga lakbara egenskaper
- Sterilisera med etylenoxid (ETO)
- Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (metrisk) | 25,4 till 38,1 mm |
| Produkttyp | Slangklämma |