Läs mer
Masterflex™ Nylon Klämmor för sanitetsarmatur
Bredd (metrisk):
12,7 till 19,05 mm
25,4 till 38,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Upprätthåll sanitära förhållanden med dessa klämmor. Cole-Parmer™ Nylon Clamp for sanitary fittings har utmärkt kemisk resistens och låga urlakningsegenskaper.
- Låga lakbara egenskaper
- Sterilisera med etylenoxid (ETO)
- Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag
Specifications
Specifications
| Material | Nylon |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (metrisk) | 25,4 till 38,1 mm |
| Produkttyp | Slangklämma |