Läs mer
Brady™ Nylon Tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare
Produktkod. 15726879 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
3000 etiketter
Produktkod. Kvantitet
15726879 3000 etiketter
1 options
Produktkod. 15726879 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 361672
Beräknad leverans: 05-10-2026
Polyamidbelagda nylontygetiketter för B33-serien.
  • För användning med autoklav, frys, flytande kväve
  • Permanent akryl
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkännanden gäller endast vitt material, i enlighet med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon Tyg (B-499)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Utrustning och elmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP™ 33, BradyPrinter i3300 och BradyPrinter i5300 etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15.7 mm
Etiketter per rad 3
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.4 mm
Mått (L x B) 25.40 x 12.7 mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.10 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer B33-611-499