Läs mer
Brady™ Nylon Tygetiketter för M710
Produktkod. 17877934
Change view
Mått (L x B):
12,7 x 22,86 mm
5 x 16 mm
9 x 15 mm
Färg:
Gult
Vitt
Form:
Rektangel
Rektangel med cirkel
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Form
17877934 12,7 x 22,86 mm Vitt Rektangel med cirkel
17818094 5 x 16 mm Gult Rektangel
17897934 9 x 15 mm Gult Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17877934 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311980
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Etikettskrivare Etiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Etiketter för etikettskrivaren M710
  • Detta material är UL-godkänt med respektive band
  • Matt, vitt, polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överföringstryckbart
  • Drifttemperatur på -40 °C till +90 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel med cirkel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 12,7 x 22,86 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 22.86 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M7-126-499