Läs mer
Brady™ Nylon Tygetiketter för M710
Beskrivning
- Etiketter för etikettskrivaren M710
- Detta material är UL-godkänt med respektive band
- Matt, vitt, polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överföringstryckbart
- Drifttemperatur på -40 °C till +90 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Nylon |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Visa mer |