Läs mer
Brady™ Nylon Tygetiketter för M710, M610, M611
Produktkod. 17838004 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
5,08 x 16 mm
9 x 15 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17838004 9 x 15 mm
17818064 5,08 x 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17838004 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312123
I lager
Nylon Tygetiketter för användning med Brady™ Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Matt, vit polyamidbelagd nylonduk
  • Permanent akryllim
  • Termisk transfer utskrivbar
  • Drifttemperatur på -40 °C till +90 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 9 x 15 mm
Längd (engelska) 0,354 tum.
Bredd (engelska) 0,59 tum
Bredd (metrisk) 15 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 15 mm
Alternativt artikelnummer M6-67-499-YL