Beskrivning
Nylon tygetiketter för Brady™ M210 och M211 bärbara etikettskrivare.
- Aggressivt, permanent lim
- Utstansade etiketter
- För låga temperaturer, som i frys eller flytande kväve
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märka |
| Färg | Svart på vitt |
| För användning med (utrustning) | Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare |
| Material | Nylon Trasa |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 25,4 mm |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 12,7 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,0065 tum |
| Visa mer |