Läs mer
Brady™ Nylon Tygetiketter för bärbara etikettskrivare
Produktkod. 17673205 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredd (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk)
17673205 19 mm 50,8 mm
17633205 12,7 mm 19 mm
17643205 12,7 mm 25,4 mm
17663205 19 mm 38,1 mm
17653205 19 mm 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17673205 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152094
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Autoklaverbara nylontygetiketter för bärbara etikettskrivare, lämpliga för låga temperaturer.
Nylon tygetiketter för Brady™ M210 och M211 bärbara etikettskrivare.
  • Aggressivt, permanent lim
  • Utstansade etiketter
  • För låga temperaturer, som i frys eller flytande kväve
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Märka
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Nylon Trasa
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 50.80 mm (W) x 19.05 mm (H)
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Avsluta Matte
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
Kvantitet 73
Alternativt artikelnummer M21-137-499