Läs mer
Brady™ Nylon Utskrivbara etiketter
Produktkod. 11509393 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
Form:
Rektangel
Rund
Förpackningsstorlek:
1 paket
Höjd (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
36,50 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Form Förpackningsstorlek Höjd (metrisk)
11509393 12,7 mm Rund 1 paket -
11513554 20,32 mm Rektangel 1 paket 36,50 mm
11583544 25,4 mm Rektangel 1 paket 9,53 mm
10315222 12,7 mm Rektangel 1 paket 19,05 mm
11845375 25,4 mm Rektangel 1 paket 36,50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11509393 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 089406
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Etiketter per rad 12
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 2688 Etiketter/Pk.
Kvantitet 2688 Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 12.7 x 12.7 mm
Längd (engelska) 4.92 yd.
Längd (metrisk) 4.5 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12,7 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer LAT-61-799-2.5
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.