Läs mer
Brady™ Nylon Utskrivbara etiketter
Produktkod. 11513554
Change view
Höjd (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
36,50 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
Form:
Rektangel
Rund
Förpackningsstorlek:
1 paket
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Form unitSize
11513554 36,50 mm 20,32 mm Rektangel 1 paket
11509393 - 12,7 mm Rund 1 paket
11583544 9,53 mm 25,4 mm Rektangel 1 paket
10315222 19,05 mm 12,7 mm Rektangel 1 paket
11845375 36,50 mm 25,4 mm Rektangel 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11513554 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029678
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 22.86 mm
Etiketter per rad 9
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1026 Etiketter/Pk.
Kvantitet 1026 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 36.5 x 20.32 mm
Längd (engelska) 1,437 tum.
Längd (metrisk) 36.5 mm
Bredd (engelska) 0,8 tum.
Bredd (metrisk) 20,32 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 20.32 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,437 tum
Höjd (metrisk) 36,50 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 36.50 mm
Alternativt artikelnummer LAT-37-799-1