Läs mer
Brady™ Nylon Utskrivbara etiketter
Produktkod. 11583544
Bredd (metrisk):
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
9,53 mm
19,05 mm
36,50 mm
Form:
Rektangel
Rund
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11583544
Brand: Brady™ 029675
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 10150 Etiketter/Pk.
Kvantitet 10,150 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (LxB) 9.53 x 25.40 mm
Längd (engelska) 0,375 tum
Längd (metrisk) 9.53 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.375 in.
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer LAT-8-799-10