Läs mer
Brady™ Nylon Utskrivbara etiketter
Produktkod. 11533554 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
12,70 mm
36,50 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11533554 12,7 mm 36,50 mm 1 paket
10766063 25,4 mm 12,70 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11533554 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029680
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara nylontygetiketter för laserskrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Etiketter per rad 13
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1014 Etiketter/Pk.
Kvantitet 1014 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 36.5 x 12.7 mm
Längd (engelska) 1,44 tum
Längd (metrisk) 36.5 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12,7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,44 tum
Höjd (metrisk) 36,50 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 36.50 mm
Alternativt artikelnummer LAT-38-799-1