Läs mer
Brady™ 25 mm liten kärna Nylon Tygtråd och laboratorieetiketter för termisk överföring
Produktkod. 13157206 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13157206 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 13157206 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804776
I lager
Utskrivbara etiketter i nylontyg för termotransferskrivare.
  • Observera: Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, Elektrisk märkning, Allmän identifiering, Laboratoriemärkning, Lagermärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1000 etiketter/rulle
Kvantitet 1000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.40 mm
Mått (L x B) 12.45 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0,49 tum
Längd (metrisk) 12.45 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 12.45 mm
Alternativt artikelnummer BPT-659-499
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.