Beskrivning
- En ekonomisk lösning, designad för att passa flerpoliga brytare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Strömbrytarlås |
| Alternativt artikelnummer | BL03 |
| Färg | Rött |
| Material | Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI STANDARD Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1) |
| Beskrivning | Ekonomi Multi-Polig Breaker Lockout |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,28 tum. |
| Diameter (metrisk) bygel | 7 mm |
| Mått (D x B x H) | 20.57 x 66.04 x 47.50 mm |
| Mått (L x B) | 64.90 x 47.50 mm |
| Visa mer |