Läs mer
Masterflex™ Nylon Kvinna Luer Fitting
För användning med:
Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb
Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb
Passar Hon luer x 1/8-27 NPT tråd armbåge
Passar luer-hona x 3/32 tums hullingadapter för slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Standard slang hulling för användning med flexibla slangar
- Slät hulling på slangen för att minska flödesturbulens och risk för ledningskontamination
- Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | Passar Hon luer x 1/8-27 NPT tråd armbåge |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Kvinna Luer Fitting |