Läs mer
Masterflex™ Nylon Kvinna Luer Fitting
För användning med:
Hona-Luer x 1/8 tum Bred slanguttag
Hona-Luer x 3/32 tum Bred slanguttag
Passar Hon luer x 1/8-27 NPT tråd armbåge
Passar luer-hona x 3/32 tums hullingadapter för slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Standard hose barb for use with flexible tubing
- Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
- Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | Hona-Luer x 3/32 tum Bred slanguttag |
| Förpackningsmängd | 25 Pack |
| Produkttyp | Female Luer Fitting |