Läs mer
Nitritex™ BioClean HalfFingers™ Nylon Underhandske
Beskrivning
- Fingrar och tummar fria för maximal taktilitet
- Mjuk barriär mellan hud och handske
- Bekväm under längre perioder
- 100% stickad nylon, 280 denier
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001: 2008
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 och PPER 2016/425 Modul D |
| Klassificering | ISO Klass 4 |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Stickad |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon |
| Storlek | Universell |
| Visa mer |