Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Engångstång, förstärkt Nylon , Tandade spetsiga spetsar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
114 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Korrugerade handtag ger dig ett säkert grepp.
- Minska korskontaminering med dessa engångstång.
- Disponibel.
- Pincett finns i polystyren och förstärkt Nylon .
- Välj mellan sterila, autoklaverbara, samt trubbiga eller spetsiga spetsar.
- Sterila pincett är individuellt förpackade med lätta att öppna peel-packs.
- Icke-sterila pincett är autoklaverbara.
- Tandade spetsar är idealiska för hantering av mindre föremål.
- Tandade trubbiga spetsar är mer för allmänt bruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Spetsig |
| Antal per förpackning | 100 Pk. |
| Längd (engelska) | 4,5 tum. |
| Material | Nylon |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | 100 Pk. |
| Typ | Tång |