Läs mer
Ansell Edmont™ Marigold™ Pikolon Confort™ Handskar av polyamid
Beskrivning
- Dots on palm and fingers for better grip
- Textile liner made of high elasticity polyamide thread
- Fine, stretchable and comfortable stitches
- Knitted with a seamless non-stop process
- Lint-free
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | White with Blue Dots |
| Storlek | X-Large |
| Handske manschettstil | Knit |
| Liner material | Polyamide |
| Motståndskraftig mot | Abrasion and small cuts |
| Längd (metrisk) | 260 mm |