Läs mer
Brady™ Nylon Lockout Hasp
Produktkod. 10015359 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10015359 Orange Varje
1 options
Produktkod. 10015359 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236916
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta icke-ledande Nylon Lockout Hasp kan rymma upp till 6 lås, tål upp till 450 kg, men väger bara 30 g. Lockout Shackle passar i hål med en minsta diameter på 7 mm.
  • Lockout Shackle passar i hål med en minsta diameter på 7 mm.
Specifikationer
Produkttyp Lockout Hasp
Alternativt artikelnummer ICKE LEDANDE LOCKOUT HASP
Färg Orange
Material Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Djup (engelska) 0,433 tum.
Djup (metriskt) 11 mm
Beskrivning Nylon Lockout Hasp
Diameter (engelska) Shackle 0,354 tum
Diameter (metrisk) 7 mm
Diameter (metrisk) bygel 9 mm
Mått (D x B x H) 11 x 40.74 x 178 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 7.008 tum.
Höjd (metrisk) 178 mm
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) 20 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +135 °C
Vikt (metrisk) 1 kg
Bredd (engelska) 1,604 tum.
Bredd (metrisk) 40.74 mm