Läs mer
Brady™ Nylon Lockout hänglås
Produktkod. 15901031 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15901031 Grå Paket med 6
1 options
Produktkod. 15901031 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814113
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Brady Säkerhetshänglås är de ultimata låsen för alla dina säkerhets- och säkerhetsbehov.
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in och är 6-stifts precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipulationsmotstånd
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet och den speciella designen förhindrar att nyckeln släpps tills hänglåsbygeln stängs
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
  • Anpassad nyckling och kartläggning är tillgänglig
Specifikationer
Alternativt artikelnummer SFTY HÄNGLÅS STÅL 38MM SHA GRÅ 6/PAC
Färg Grå
Djup (metriskt) 20.83 mm
Höjd (metrisk) 86.5 mm
Höjd (metrisk) bygel 38.1 mm
Bredd (metrisk) 38.5 mm
Material (kropp) Förstärkt Nylon
Material (bygel) Stål