Läs mer
Descripción
Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet. Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ.
- Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
- I enlighet med ISO 594-1 standarder
- God kemikaliebeständighet
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Material | Nylon |
| För användning med | Luer hona x 1/4 tum slang hulling adapter |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Inkluderar | För flexibla slangar, minska flödesturbulens, halvstyva slangar |
| Produkttyp | Luer passning |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?