Läs mer
Masterflex™ Nylon Kvinna Luer Fitting
Produktkod. p-8001166 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
För användning med:
Hon luer x hon luer adapter
Luer hona x 1/16 tum slang hulling adapter
Luer hona x 1/4 till 28 tum. UNF bottentätningsgänga
Luer hona x 1/4 tum slang hulling adapter
Luer hona x 1/8 tum slang hulling adapter
Luer hona x 3/16 tum slang hulling adapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11745818 Luer hona x 1/16 tum slang hulling adapter Paket med 25
11710089 Luer hona x 1/4 tum slang hulling adapter Paket med 25
11789609 Luer hona x 1/4 till 28 tum. UNF bottentätningsgänga Paket med 25
11715898 Luer hona x 1/8 tum slang hulling adapter Paket med 25
11848621 Luer hona x 3/16 tum slang hulling adapter Paket med 25
11726148 Hon luer x hon luer adapter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11745818 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4550200
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Cole-Parmer™ Nylon Hon Luer Fitting är idealisk för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet. Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ.
  • Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
  • I enlighet med ISO 594-1 standarder
  • God kemikaliebeständighet
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Material Nylon
För användning med Luer hona x 1/16 tum slang hulling adapter
Förpackningsmängd 25 st
Inkluderar För flexibla slangar, minska flödesturbulens, halvstyva slangar
Produkttyp Luer passning