Läs mer
Masterflex™ Nylon Han Luer Adapter
För användning med:
Passar han-luer till 1/8-27 gänga
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | Passar han-luer till 1/8-27 gänga |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Hane Luer Fitting |