Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
Produktkod. 15371171
För användning med:
Male Luer x 1/8 in. Hose Barb
Passar Luer hane med låsring x 3/32 tum slanghulling
Passar han-luer med inbyggd låsring till 1/8 tums slanghulling med bred borrning
Passar han-luer x han-luer-adapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15371171
Brand: Masterflex™ 4550533
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steriliserbar luerkoppling för hanar finns konfigurerad med en mängd olika passningsalternativ. Cole-Parmer™ Nylon Han Luer Fitting har god kemikaliebeständighet.
  • God kemikaliebeständighet
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Material Nylon
För användning med Passar han-luer med inbyggd låsring till 1/8 tums slanghulling med bred borrning
Förpackningsmängd 25 st
Produkttyp Hane Luer Fitting