Läs mer
Masterflex™ Nylon Hangängad adapter med hullingar
För användning med:
1 x 3/4 tum slang ID
1/8 x 3/16 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
- En avgörande komponent vid inrättandet av ett vätskehanteringssystem
- Håller vanligtvis tryck upp till 30 psi (2 bar)
- Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en säker tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| För användning med | 1 x 3/4 tum slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Form | Rak |
| Maximalt tryck | 30 psi (2 bar) |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |