Läs mer
Masterflex™ Nylon Hangängad adapter med hullingar
Produktkod. p-8001167
För användning med:
1 x 3/4 tum slang ID
1/8 x 3/16 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11784949
Brand: Masterflex™ 3170200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassar sig från en NPT hangänga till en slanghulling för snabb och enkel montering av vätskebanor i laboratoriet, utan användning av verktyg.
  • Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
  • En avgörande komponent vid inrättandet av ett vätskehanteringssystem
  • Håller vanligtvis tryck upp till 30 psi (2 bar)
  • Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en säker tätning
Specifikationer
Material Nylon
För användning med 1 x 3/4 tum slang ID
Förpackningsmängd 10-pack
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Form Rak
Maximalt tryck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Hullingförsedd montering