Läs mer
Cole-Parmer™ Nylon Fördelare, 6 uttag
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av nylon för ekonomiska allmänna applikationer.
- Ger god kemisk kompatibilitet.
- Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nylon |
| Total längd (engelska) | 4,75 tum. |
| Total längd (metrisk) | 12.07 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -60 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54 °C |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Inlopp | 1/4 tum NPT(F) |
| Utloppsport | 1/8 tum NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 2.54 cm |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Visa mer |