Läs mer
MP BIOMEDICALS Nylon Membran
Produktkod. 11457100 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Längd (metrisk):
3 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11457100
Brand: MP BIOMEDICALS 11MEMP0001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den inneboende positiva laddningen av detta membran säkerställer högre känslighet och överlägsna resultat även efter flera reprobing. Membranet håller sin positiva laddning från pH 3 till pH 12.
Den inneboende positiva laddningen av detta membran säkerställer högre känslighet och överlägsna resultat även efter flera reprobing
  • Till skillnad från vissa andra positivt laddade membran Positive™ är designad och tillverkad speciellt för blotting.
  • Den egenutvecklade tillverkningsmetoden innefattar inte behandlingssteg efter gjutning och resulterar därför i större reproducerbarhet från parti till parti.
  • Membranet håller sin positiva laddning från pH 3 till pH 12.
Anmärkningar om ansökan:
  • Speciellt för blotting. Högre känslighet även efter flera reprobing.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Blotting
  • Sonderande
  • Nukleinsyradetektering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 3 m
Bredd (metrisk) 0.3 m
Formatera Rulla
Material Nylon, positivt laddad
Mått (LxB) 3 x 0.3 m