Läs mer
Fisherbrand™ Nylon Membranfilter
Produktkod. 11745315 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11745315 0,22μ m 47 mm Paket med 100
11735315 0,22μ m 25 mm Paket med 100
11755315 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11765315 0,45 μm 47 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11745315
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Naturligt hydrofilt membran designat för att väta ut jämnt och behålla sin överlägsna styrka under användning i allmänna filtrerings- eller medicinska analyser.
  • Naturligt hydrofilt membran
  • Designad för att väta ut jämnt och behålla sin överlägsna styrka under användning i allmän filtrering eller medicinska analyser
  • Smidig, hållbar och rivtålig
  • Autoklaverad vid 135 °C
  • Effektiv kemisk kompatibilitet med vattenhaltiga och alkoholhaltiga lösningar och lösningsmedel
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 3,4 bar
Färg Vitt
Filtertyp Mikrofilter
Material Nylon
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 9,9 ml/min/cm 2
För användning med (applikation) Steriliserande filtrering av vattenlösningar, organiska lösningsmedel, avlägsnande av bakterier och partiklar (blodglukos, serumkolesterol, läkemedel)
Gasflödeshastighet 1,7 l/min./cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 47 mm