Läs mer
Fisherbrand™ Nylon Membranfilter
Produktkod. 11765315 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11765315 0,45 μm 47 mm Paket med 100
11735315 0,22μ m 25 mm Paket med 100
11745315 0,22μ m 47 mm Paket med 100
11755315 0,45 μm 25 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11765315
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Naturligt hydrofilt membran designat för att väta ut jämnt och behålla sin överlägsna styrka under användning i allmänna filtrerings- eller medicinska analyser.
  • Naturligt hydrofilt membran
  • Designad för att väta ut jämnt och behålla sin överlägsna styrka under användning i allmän filtrering eller medicinska analyser
  • Smidig, hållbar och rivtålig
  • Autoklaverad vid 135 °C
  • Effektiv kemisk kompatibilitet med vattenhaltiga och alkoholhaltiga lösningar och lösningsmedel
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 2bar
Färg Vitt
Filtertyp Mikrofilter
Material Nylon
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 26,9 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Steriliserande filtrering av vattenlösningar, organiska lösningsmedel, avlägsnande av bakterier och partiklar (blodglukos, serumkolesterol, läkemedel)
Gasflödeshastighet 3,2L/min./cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm