Läs mer
Fisherbrand™ Nylon Membranfilter
Produktkod. p-8003189 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,22 μm
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 11714516
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Naturligt hydrofilt membran designat för att väta ut jämnt och behålla sin överlägsna styrka under användning i allmänna filtrerings- eller medicinska analyser.
  • Naturally hydrophilic membrane
  • Designed to wet out evenly and retain its superior strength during use in general filtration or medical assays
  • Flexible, durable and tear resistant
  • Autoclaved at 135°C
  • Effective chemical compatibility with aqueous and alcoholic solutions and solvents
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bubble Point 3.4bar
Färg White
Filtertyp Microfilter
Material Nylon
Porstorlek 0,22 μm
Sterilitet Non-sterile
Flödeshastighet 9.9mL/min./cm2
För användning med (applikation) Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs)
Gasflödeshastighet 1.7L/min./cm2
Hydrofobicitet Hydrophilic
Kvantitet 100 Pack
Typ Plain Disc
Vätbarhet Yes
Diameter (metrisk) 13 mm