Läs mer
Cole Parmer™ Nylon Membran
Produktkod. 13203249 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Porstorlek:
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13203249
Brand: Cole Parmer™ 3622914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för filtrering eller sterilisering av icke-proteininnehållande biologiska lösningar.
  • Högproteinbindande membran är idealiska för filtrering eller sterilisering av icke-proteininnehållande biologiska lösningar.
  • Hydrofila membran kräver inte förvätning— används för att filtrera vattenlösningar och organiska lösningsmedel.
  • Tål upprepad ångsterilisering.
  • Nylon (polyamid) konstruktion
Hydrofila membran kräver inte förvätning— används för att filtrera vattenlösningar och organiska lösningsmedel. Tål upprepad ångsterilisering.
Specifikationer
Bubble Point 2.3
Material Nylon
Porstorlek 0,45 μm
Flödeshastighet 20 ml/min/cm2
Antal per förpackning 100
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 47 mm