Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 300 x 4,8 mm
Produktkod. 11388083
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11388083 Svart Paket med 100
11338093 Klart Paket med 100
12356387 Orange Paket med 100
12366387 Silver Paket med 100
12376387 Lila Paket med 100
12346387 Grön Paket med 100
12316387 Rött -
12326387 Blått Paket med 100
12336387 Gult Paket med 100
12386387 Brun Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11388083 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11388083
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 300 x 4,8 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material - nylon
  • Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
  • Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Svart
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 4.8 mm
Mått (L x B) 300 x 4.8 mm
Draghållfasthet (engelska) 22 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2