Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm
Färg:
Blue
Brun
Green
Gult
Klart
Orange
Purple
Red
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Finns i olika storlekar och färger.
- Material - nylon
- Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
- Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Buntband |
| Material | Nylon |
| Färg | Klart |
| Längd (metrisk) | 370 mm |
| Bredd (metrisk) | 4.8 mm |
| Mått (L x B) | 370 x 4.8 mm |
| Draghållfasthet (engelska) | 22 kg |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Certifikat och efterlevnad | UL94 Klass V2 |