Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm
Produktkod. 11398083
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11398083 Svart Paket med 100
12356397 Silver Paket med 100
11348093 Klart -
12306397 Rött Paket med 100
12316397 Blått Paket med 100
12326397 Gult Paket med 100
12346397 Orange Paket med 100
12376397 Brun Paket med 100
12336397 Grön Paket med 100
12366397 Lila Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11398083 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11398083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 SEK
    306.84 SEK / Paket med 100
    Save 48.16 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 370 x 4,8 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material - nylon
  • Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
  • Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Svart
Längd (metrisk) 370 mm
Bredd (metrisk) 4.8 mm
Mått (L x B) 370 x 4.8 mm
Draghållfasthet (engelska) 22 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2